Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Oxaprozin
Product Code. 16544244 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
16544244 5 g -
16554244 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 16544244 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 463530050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21256-18-8
Molekylær formel C18H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 293.32
MDL nummer MFCD00215977
InChI nøgle OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 3-(4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl)propansyre
SMIL OC(=O)CCC1=NC(=C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Oxaprozin
Smeltepunkt 161.0°C to 165.0°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols, very slightly soluble in ether
Formel vægt 293.32
compliance-icons
Product Identifier
  • Oxaprozin
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Hazard Statement
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxaprozin