Få mere at vide
Oxantel pamoate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468736
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16468736 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16468736 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1344
MedChemExpress Oxantel pamoate is a widely available dewormer, potently against Trichuris muris and Hookworms.
Oxantel pamoate is a widely available dewormer, potently against Trichuris muris and Hookworms.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxantel pamoate
CAS 68813-55-8
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C36H32N2O7
Mængde 100 mg
Synonym Oxantel embonate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (82.69 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.11 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C4C=CC=CC4=C1)O.OC5=CC=CC(/C=C/C6=NCCCN6C)=C5
Molekylvægt (g/mol) 604.65
Formel vægt 604.65
Procent renhed 98.56%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation