Learn More
Oxamyl, TRC
Product Code. 30040706
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
10 g
Unit Size:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30040706 100 mg 100mg
30010081 1 g 1g
30008459 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Code produit 30040706 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO845140100MG
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23135-22-0
Molecular Formula C7 H13 N3 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 219.26
Synonym Ethanimidothioic acid, 2-(dimethylamino)-N-[[(methylamino)carbonyl]oxy]-2-oxo-, methyl ester, Oxamimidic acid, N',N'-dimethyl-N-[(methylcarbamoyl)oxy]-1-thio-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, methyl-, O-[[[(dimethylcarbamoyl)methylthio]methylene]amino] deriv. (8CI), DPX 1410, DPX 1410L, Du Pont 1410, Methyl 2-(dimethylamino)-N-[(methylcarbamoyl)oxy]-2-oxoethanimidothioate, NSC 379588, Oxamyl, Oxamyl (pesticide), Thioxamyl, Vydate, Vydate CLV, Vydate G, Vydate L
IUPAC Name methyl (1Z)-2-(dimethylamino)-N-(methylcarbamoyloxy)-2-oxoethanimidothioate
SMILES CNC(=O)O\N=C(/SC)\C(=O)N(C)C
Spécification
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H13N3O3S/c1-8-7(12)13-9-5(14-4)6(11)10(2)3/h1-4H3,(H,8,12)/b9-5-
Formula Weight 219.0678
Chemical Name or Material Oxamyl
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.