Få mere at vide
Oxamyl, TRC
Artikelnummer. 30040706
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040706 100 mg
30010081 1 g
30008459 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040706 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO845140100MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23135-22-0
Molekylær formel C7 H13 N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 219.26
Synonym Ethanimidothioic acid, 2-(dimethylamino)-N-[[(methylamino)carbonyl]oxy]-2-oxo-, methyl ester, Oxamimidic acid, N',N'-dimethyl-N-[(methylcarbamoyl)oxy]-1-thio-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, methyl-, O-[[[(dimethylcarbamoyl)methylthio]methylene]amino] deriv. (8CI), DPX 1410, DPX 1410L, Du Pont 1410, Methyl 2-(dimethylamino)-N-[(methylcarbamoyl)oxy]-2-oxoethanimidothioate, NSC 379588, Oxamyl, Oxamyl (pesticide), Thioxamyl, Vydate, Vydate CLV, Vydate G, Vydate L
IUPAC navn methyl (1Z)-2-(dimethylamino)-N-(methylcarbamoyloxy)-2-oxoethanimidotiooat
SMIL CNC(=O)O\N=C(/SC)\C(=O)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxamyl
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H13N3O3S/c1-8-7(12)13-9-5(14-4)6(11)10(2)3/h1-4H3,(H,8,12)/b9-5-
Formel vægt 219.0678