missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oxamniquine, TRC

Artikelnummer. 30416297
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416297 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416297 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO84511550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oxamniquine
CAS 21738-42-1
Molekylær formel C14 H21 N3 O3
Mængde 50 mg
Synonym 6-Quinolinemethanol','1,2,3,4-tetrahydro-2-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-7-nitro-, 6-Quinolinemethanol','1,2,3,4-tetrahydro-2-[(isopropylamino)methyl]-7-nitro- (8CI), 1,2,3,4-Tetrahydro-2-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-7-nitro-6-quinolinemethanol, (±)-Oxamniquine, 1,2,3,4-Tetrahydro-6-(hydroxymethyl)-2-[(isopropylamino)methyl]-7-nitroquinoline, 6-Hydroxymethyl-2-isopropylaminomethyl-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, Mansil, NSC 352888, UK 4261, UK 4271, Vansil, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-[(isopropylamino)methyl]-7-nitro-6-quinolinemethanol
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O3/c1-9(2)15-7-12-4-3-10-5-11(8-18)14(17(19)20)6-13(10)16-12/h5-6,9,12,15-16,18H,3-4,7-8H2,1-2H3
SMIL CC(C)NCC1CCc2cc(CO)c(cc2N1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn [7-nitro-2-[(propan-2-ylamino)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 279.3348
Formel vægt 279.1583
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.