Få mere at vide
Oxamide, 98%
Artikelnummer. 10607102 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10607102 100 g Plastflaske 100g
10269393 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10607102 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129651000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 471-46-5 | C2H4N2O2 | 88.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-46-5
Molekylær formel C2H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 88.06
MDL nummer MFCD00008007
InChI nøgle YIKSCQDJHCMVMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanediamide, oxalamide, oxamimidic acid, oxalic acid diamide, diaminoglyoxal, oxamid, amid kyseliny stavelove, formimidic acid, 1-carbamoyl, oxamid czech, unii-sbe4m0223e
PubChem CID 10113
ChEBI CHEBI:48248
IUPAC navn oxamid
SMIL C(=O)(C(=O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxamide
Smeltepunkt 491°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCOCONH2
Mængde 100 g
Beilstein 02, 545
Merck Index 15, 7017
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: sparingly soluble in hot water,alcohol and ether
Formel vægt 88.06
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.