Få mere at vide
Oxamide, 98+%
Beskrivelse
Oxamid anvendes som stabilisator til nitrocellulosepræparater. Det finder også anvendelse i APCP-raketmotorer som et højtydende forbrændingshastighedsdæmper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxamid anvendes som stabilisator til nitrocellulosepræparater. Det finder også anvendelse i APCP-raketmotorer som et højtydende forbrændingshastighedsdæmper.
Opløselighed Opløselig i ethanol, svagt opløselig i vand og
uopløselig i diethylether.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxamide |
| Smeltepunkt | ∼350°C (decomposition) |
| Tæthed | 1.667 |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1743262 |
| Merck Index | 14,6918 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ethanol,slightly soluble in water and insoluble in diethyl ether. |
| Formel vægt | 88.07 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
- Oxamide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Oxamide