Få mere at vide
Oxamic hydrazide, 99%
Artikelnummer. 10755241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10755241 100 g Plastflaske 100g
10696902 25 g Plastflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10755241 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129641000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 515-96-8 | C2H5N3O2 | 103.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 515-96-8
Molekylær formel C2H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 103.08
MDL nummer MFCD00008004
InChI nøgle MOKRDWKSHLLYKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxamic hydrazide, semioxamazide, semioxamazid, aminooxamide, oxamic acid hydrazide, oxamichydrazide, n-aminooxamide, 1-hydrazinecarbonyl formamide, oxamic acid, hydrazide, unii-bet2ubd6nv
PubChem CID 68200
IUPAC navn 2-hydrazinyl-2-oxoacetamide
SMIL C(=O)(C(=O)NN)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxamic hydrazide
Navn note 99%
Smeltepunkt 216,0 °C til 218,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCOCONHNH2
Mængde 100 g
Beilstein 02, 559
Merck Index 15, 8584
Formel vægt 103.08
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver