Få mere at vide
Oxaminsyre natriumsalt, 98%
Beskrivelse
Natriumoxamat, en hæmmer af LDH-C4, forhindrede AR induceret af lysophosphatidylcholin (LPC) eller NADH. Oxaminsyrenatriumsalt er en mælkesyredehydrogenase. Spermsuspension og cytosolfraktionsaktiviteter blev hæmmet af natriumoxamat. Som kræftceller ofte er afhængige af glykolyse for ATP produktion, har natriumoxamat implikationer som en anticancerforbindelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumoxamat, en hæmmer af LDH-C4, forhindrede AR induceret af lysophosphatidylcholin (LPC) eller NADH. Oxaminsyrenatriumsalt er en mælkesyredehydrogenase. Spermsuspension og cytosolfraktionsaktiviteter blev hæmmet af natriumoxamat. Som kræftceller ofte er afhængige af glykolyse for ATP produktion, har natriumoxamat implikationer som en anticancerforbindelse.
Opløselighed Opløseligt i vand
(10 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxamic acid sodium salt |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 6538153 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (10 mg/ml). |
| Formel vægt | 111.03 |
| Procent renhed | 98% |