Få mere at vide
Oxaminsyre natriumsalt, 98%
Artikelnummer. 11407867
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11407867 5 g 5g
11417867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11407867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16532.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.51 DKK
    400.65 DKK / 5g
    Spare 75.86 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 565-73-1 | C2H2NNaO3 | 111,032 g/mol
Natriumoxamat, en hæmmer af LDH-C4, forhindrede AR induceret af lysophosphatidylcholin (LPC) eller NADH. Oxaminsyrenatriumsalt er en mælkesyredehydrogenase. Spermsuspension og cytosolfraktionsaktiviteter blev hæmmet af natriumoxamat. Som kræftceller ofte er afhængige af glykolyse for ATP produktion, har natriumoxamat implikationer som en anticancerforbindelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumoxamat, en hæmmer af LDH-C4, forhindrede AR induceret af lysophosphatidylcholin (LPC) eller NADH. Oxaminsyrenatriumsalt er en mælkesyredehydrogenase. Spermsuspension og cytosolfraktionsaktiviteter blev hæmmet af natriumoxamat. Som kræftceller ofte er afhængige af glykolyse for ATP produktion, har natriumoxamat implikationer som en anticancerforbindelse.
Opløselighed Opløseligt i vand
(10 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 565-73-1
Molekylær formel C2H2NNaO3
Molekylvægt (g/mol) 111.032
MDL nummer MFCD00044553
InChI nøgle RQVZIJIQDCGIKI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium oxamate, oxamic acid sodium salt, sodium 2-amino-2-oxoacetate, oxamic acid, sodium salt, sodium amino oxo acetate, acetic acid, aminooxo-, monosodium salt, oxalic acid monoamide sodium salt, acetic acid, 2-amino-2-oxo-, sodium salt 1:1, oxamic acid sodium, lopac-o-2751
PubChem CID 5242
IUPAC navn natrium; oxamat
SMIL C(=O)(C(=O)[O-])N.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxamic acid sodium salt
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 5 g
Beilstein 6538153
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (10 mg/ml).
Formel vægt 111.03
Procent renhed 98%