Få mere at vide
Oxaminsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474227
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474227 100 g 100g
11454227 5 g 5g
11464227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20344.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 471-47-6 | C2H3NO3 | 89.05 g/mol
Oxamsyre kunne også hæmme mælkesyredehydrogenase i den intakte Ehrlich ascites tumorcelle.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Oxaminsyre kunne også hæmme mælkesyredehydrogenase i den intakte Ehrlich ascites tumorcelle.
Opløselighed
Opløseligt i vand 108 mg/mL.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-47-6
Molekylær formel C2H3NO3
Molekylvægt (g/mol) 89.05
MDL nummer MFCD00008006
InChI nøgle SOWBFZRMHSNYGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-oxoacetic acid, oxamate, acetic acid, aminooxo, oxalamic acid, oxamidic acid, glycine, 2-oxo, oxalic acid monoamide, amino oxo acetic acid, aminooxoacetic acid, oxamate repellent
PubChem CID 974
ChEBI CHEBI:18058
IUPAC navn oxaminsyre
SMIL C(=O)(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxamic acid
Smeltepunkt ∼205°C (decomposition)
Mængde 100 g
Beilstein 1743294
Merck Index 14,6917
Opløselighedsinformation Soluble in water 108mg/mL.
Formel vægt 89.05
Procent renhed 98%