missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oxamarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxamarin |
| CAS | 15301-80-1 |
| Molekylær formel | C22H34N2O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6,7-Bis[2-(diethylamino)ethoxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methyl-6,7-bis(diethylaminoethoxy)coumarin, 6,7-Bis[2-(diethylamino)ethoxy]-4-methylcoumarin, Oxamarin, SKF 17035-A, Coumarin |
| InChI formel | InChI=1S/C22H34N2O4/c1-6-23(7-2)10-12-26-20-15-18-17(5)14-22(25)28-19(18)16-21(20)27-13-11-24(8-3)9-4/h14-16H,6-13H2,1-5H3 |
| SMIL | CCN(CC)CCOc1cc2OC(=O)C=C(C)c2cc1OCCN(CC)CC |
| IUPAC navn | 6,7-bis[2-(diethylamino)ethoxy]-4-methylchromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 390.52 |
| Formel vægt | 390.2519 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?