Få mere at vide
Oxalylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30418390
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30418390 250 g
1 options
Artikelnummer. 30418390 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO845020250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalyl Chloride
CAS 79-37-8
Molekylær formel C2Cl2O2
Mængde 250 g
Synonym Ethanedioyl Dichloride, Oxalic Acid Chloride, Oxalic Acid Dichloride, Oxalic Dichloride, Oxaloyl Chloride, Oxaloyl Dichloride, Oxalyl Dichloride
InChI formel InChI=1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
SMIL ClC(=O)C(=O)Cl
IUPAC navn oxalyldichlorid
Molekylvægt (g/mol) 126.93
Formel vægt 125.9275