Få mere at vide
Oxalyl Chloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15829420
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15829420 25 mL
15816440 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15829420 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8070660025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-37-8
Spezifikation
Smeltepunkt -12°C
Tæthed 1.48 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 63°C to 64°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00000704
Mængde 25 mL
Synonym Oxalyl chloride, Oxalic acid dichloride, Oxalyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 126.93
Grad Research
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.