Få mere at vide
Oxalyl Chloride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -12°C |
| Tæthed | 1.48 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 63°C to 64°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00000704 |
| Mængde | 25 mL |
| Synonym | Oxalyl chloride, Oxalic acid dichloride, Oxalyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.93 |
| Grad | Research |