Få mere at vide
Oxalylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11478700
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478700 100 g 100g
11449146 50 g 50g
11459146 250 g 250g
11439146 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11478700 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18012.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-37-8 | C2Cl2O2 | 126,92 g/mol
Ammoniumhexafluortitanat bruges som et anti-ætsende rengøringsmiddel. Det bruges også til fremstilling af keramik og glas. Yderligere bruges det til fremstilling af syntetiske ædelstene.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Oxalylchlorid anvendes hovedsageligt som katalysator ved oxidation af alkoholer til de tilsvarende aldehyder og ketoner. Det bruges aktivt til syntese af syrechlorider fra syrer. I Fridel-Crafts acyleringsreaktion reagerer det med aromatiske forbindelser for at få det tilsvarende acylchlorid ved hjælp af aluminiumchlorid som katalysator. Yderligere anvendes det til at fremstille dioxantetrketon, et carbonoxid.
Opløselighed Oxalylchlorid Lidt
blandbar med vand.Blandbar med ether, benzen og chloroform.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med baser, alkoholer, vand, aminer og metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-37-8
Molekylær formel C2Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 126.92
MDL nummer MFCD00000704
InChI nøgle CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
PubChem CID 65578
IUPAC navn oxalyldichlorid
SMIL C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalyl chloride
Smeltepunkt -12 °C
Tæthed 1.455
Kogepunkt 63 °C til 64 °C
Analyseprocentområde 0.98
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.429
Mængde 100 g
FN nummer UN2927
Beilstein 1361988
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,6914
Opløselighedsinformation Oxalylchlorid Let blandet med vand. Blandet med ether, benzen og kloroform.
Formel vægt 126.93
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalyl chloride, 98%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P231-Håndteres under inaktiv gas.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanedioyl dichloride