Få mere at vide
Oxalylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ammoniumhexafluortitanat bruges som et anti-ætsende rengøringsmiddel. Det bruges også til fremstilling af keramik og glas. Yderligere bruges det til fremstilling af syntetiske ædelstene.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Oxalylchlorid anvendes hovedsageligt som katalysator ved oxidation af alkoholer til de tilsvarende aldehyder og ketoner. Det bruges aktivt til syntese af syrechlorider fra syrer. I Fridel-Crafts acyleringsreaktion reagerer det med aromatiske forbindelser for at få det tilsvarende acylchlorid ved hjælp af aluminiumchlorid som katalysator. Yderligere anvendes det til at fremstille dioxantetrketon, et carbonoxid.
Opløselighed Oxalylchlorid Lidt
blandbar med vand.Blandbar med ether, benzen og chloroform.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med baser, alkoholer, vand, aminer og metaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxalyl chloride |
| Smeltepunkt | °C to 12°C |
| Tæthed | 1.455 |
| Kogepunkt | 63°C to 64°C |
| Analyseprocentområde | 0.98 |
| Brydningsindeks | 1.429 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2927 |
| Beilstein | 1361988 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Oxalyl chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ethanedioyl dichloride