Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in the main common organic solvents :, methylene chloride; dichloroethane; chlorobenzene;, ethylacetate; hexane; acetone; toluene; ether;, benzene; chloroform and ether
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.