Få mere at vide
Oxalylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3173364
Mængde:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
50g
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449146
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18012.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-37-8 | C2Cl2O2 | 126.92 g/mol
Ammoniumhexafluortitanat bruges som et anti-ætsende rengøringsmiddel. Det bruges også til fremstilling af keramik og glas. Yderligere bruges det til fremstilling af syntetiske ædelstene.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Oxalylchlorid anvendes hovedsageligt som katalysator ved oxidation af alkoholer til de tilsvarende aldehyder og ketoner. Det bruges aktivt til syntese af syrechlorider fra syrer. I Fridel-Crafts acyleringsreaktion reagerer det med aromatiske forbindelser for at få det tilsvarende acylchlorid ved hjælp af aluminiumchlorid som katalysator. Yderligere anvendes det til at fremstille dioxantetrketon, et carbonoxid.
Opløselighed Oxalylchlorid Lidt
blandbar med vand.Blandbar med ether, benzen og chloroform.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med baser, alkoholer, vand, aminer og metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-37-8
Molekylær formel C2Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 126.92
MDL nummer MFCD00000704
InChI nøgle CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
PubChem CID 65578
IUPAC navn oxalyldichlorid
SMIL C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalyl chloride
Smeltepunkt °C to 12°C
Tæthed 1.455
Kogepunkt 63°C to 64°C
Analyseprocentområde 0.98
Brydningsindeks 1.429
Mængde 50 g
FN nummer UN2927
Beilstein 1361988
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,6914
Opløselighedsinformation Oxalyl chloride Slightly miscible with water.Miscible with ether,benzene and chloroform.
Formel vægt 126.93
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethanedioyl dichloride