Få mere at vide
Oxalylchlorid, 2M soln. i dichloromethan
Artikelnummer. 15464217
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15464217 500 mL 500ml
15454217 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 15464217 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H31617.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Add to basket
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 79-37-8 | C2Cl2O2 | 126,92 g/mol
Reagens brugt i organisk syntese. Ukatalyseret reaktion af silylketenacetaler med oxalylchlorid giver symmetriske pulvinsyrer. Katalytiske synteser af N-heterocykliske ynoner og ynedioner ved in situ aktivering af carboxylsyrer med oxalylchlorid. Oxalylchlorid blev angiveligt brugt i den første syntese af dioxantetraketon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reagens brugt i organisk syntese. Ukatalyseret reaktion af silylketenacetaler med oxalylchlorid giver symmetriske pulvinsyrer. Katalytiske synteser af N-heterocykliske ynoner og ynedioner ved in situ aktivering af carboxylsyrer med oxalylchlorid. Oxalylchlorid blev angiveligt brugt i den første syntese af dioxantetraketon.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt, lys, baser, alkalimetaller, alkoholer, dimethylformamid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79-37-8
Molekylær formel C2Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 126.92
MDL nummer MFCD00000704
InChI nøgle CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
PubChem CID 65578
IUPAC navn oxalyldichlorid
SMIL C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Oxalyl chloride
Tæthed 1.335
Mængde 500 mL
FN nummer UN2922
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 126.93
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2M soln. in dichloromethane