Få mere at vide
Oxalylchlorid, 2M soln. i dichloromethan
Artikelnummer. 15454217
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454217 100 mL 100ml
15464217 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15454217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31617.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-37-8 | C2Cl2O2 | 126,92 g/mol
Reagens brugt i organisk syntese. Ukatalyseret reaktion af silylketenacetaler med oxalylchlorid giver symmetriske pulvinsyrer. Katalytiske synteser af N-heterocykliske ynoner og ynedioner ved in situ aktivering af carboxylsyrer med oxalylchlorid. Oxalylchlorid blev angiveligt brugt i den første syntese af dioxantetraketon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reagens brugt i organisk syntese. Ukatalyseret reaktion af silylketenacetaler med oxalylchlorid giver symmetriske pulvinsyrer. Katalytiske synteser af N-heterocykliske ynoner og ynedioner ved in situ aktivering af carboxylsyrer med oxalylchlorid. Oxalylchlorid blev angiveligt brugt i den første syntese af dioxantetraketon.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt, lys, baser, alkalimetaller, alkoholer, dimethylformamid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-37-8
Molekylær formel C2Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 126.92
MDL nummer MFCD00000704
InChI nøgle CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
PubChem CID 65578
IUPAC navn oxalyldichlorid
SMIL C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalyl chloride
Tæthed 1.335
Mængde 100 mL
FN nummer UN2922
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 126.93
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2M soln. in dichloromethane
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalyl chloride, 2M solution in dichloromethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane, Ethanedioyl dichloride