Få mere at vide
Oxalylbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxalyl Bromide |
| CAS | 15219-34-8 |
| Molekylær formel | C5 H8 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethanedioyl Bromide, NSC 96957, Oxalyl Dibromide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3/c1-3-4(8-3)5(6)7-2/h3-4H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C1OC1C |
| IUPAC navn | methyl 3-methyloxiran-2-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.115 |
| Formel vægt | 116.047 |