Få mere at vide
Oxalylbromid, TRC
Artikelnummer. 30426443
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30426443 5 g
1 options
Artikelnummer. 30426443 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8707255G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalyl Bromide
CAS 15219-34-8
Molekylær formel C5 H8 O3
Mængde 5 g
Synonym Ethanedioyl Bromide, NSC 96957, Oxalyl Dibromide
InChI formel InChI=1S/C5H8O3/c1-3-4(8-3)5(6)7-2/h3-4H,1-2H3
SMIL COC(=O)C1OC1C
IUPAC navn methyl 3-methyloxiran-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 116.115
Formel vægt 116.047