Få mere at vide
Oxaloacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxaloacetic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| Formel vægt | 132.0059 |
| Procent renhed | >95% |