missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oxaloacetic Acid-13C4, TRC

Artikelnummer. 30134766
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134766 2.5 mg
30133686 5 mg
17932385 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134766 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8450322.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 161096-82-8
Molekylær formel 13C4H4O5
Molekylvægt (g/mol) 136.04
Synonym Oxobutanedioic Acid-13C4, Oxalacetic Acid-13C4, 2-Ketosuccinic Acid-13C4, 2-Oxobutanedioic Acid-13C4, 2-Oxosuccinic Acid-13C4, Ketosuccinic Acid-13C4, NSC 284205-13C4, NSC 77688-13C4, OAA-13C4, Oxaloacetic Acid-13C4, Oxaloethanoic Acid-13C4, Oxosuccinic Acid-13C4, α-Ketosuccinic Acid-13C4
SMIL O=[13C]([13C]([13CH2][13C](O)=O)=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oxaloacetic Acid-13C4
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1
Formel vægt 136.0193
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.