Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Oxaliplatin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001455
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30001455 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30001455 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2623/50
DNA cross-linking antitumor agent
Antitumor agent that forms platinum-DNA adducts. Causes intra- and interstrand DNA crosslinks blocking DNA replication and transcription. Displays higher cytotoxicity and lower nephrotoxicity than analog cisplatin (Cat. No. 2251) and shows antitumor activity in cell lines with acquired cisplatin resistance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxaliplatin
CAS 61825-94-3
Mængde 50 mg
Molekylær formel C8H14N2O4Pt
Formel vægt 397.29
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 397.29