Få mere at vide
Oxaliplatin, Mikromol™
Beskrivelse
Oxaliplatin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxaliplatin |
| CAS | 61825-94-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Oxaliplatin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H14 N2 O4 Pt |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Oxaliplatin, (SP-4-2)-[(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine-kappaN,kappaN′][ethanedioato(2-)-kappaO1,kappaO2]platinum |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2.C2H2O4.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H,3,4)(H,5,6);/q;;+2/p-2/t5-,6-;;/m1../s1 |
| SMIL | O=C1C(=O)[O-][Pt+2]2([NH2][C@@H]3CCCC[C@H]3[NH2]2)[O-]1 |
| IUPAC navn | (SP-4-2)-[(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine-κN,κN′][ethanedioato(2-)-κO1,κO2]platinum |
| Vis mere |