Få mere at vide
Oxaliplatin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051112
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30051112 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051112 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0921.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxaliplatin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxaliplatin
CAS 61825-94-3
Analyt- eller komponentnavne Oxaliplatin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H14 N2 O4 Pt
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Oxaliplatin, (SP-4-2)-[(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine-kappaN,kappaN′][ethanedioato(2-)-kappaO1,kappaO2]platinum
InChI formel InChI=1S/C6H14N2.C2H2O4.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H,3,4)(H,5,6);/q;;+2/p-2/t5-,6-;;/m1../s1
SMIL O=C1C(=O)[O-][Pt+2]2([NH2][C@@H]3CCCC[C@H]3[NH2]2)[O-]1
IUPAC navn (SP-4-2)-[(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine-κN,κN′][ethanedioato(2-)-κO1,κO2]platinum
Molekylvægt (g/mol) 397.29
Mængde 250 mg
Formel vægt 397.0601 g/mol