Få mere at vide
Oxaliplatin-d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxaliplatin-d10 |
| CAS | 1132819-16-9 |
| Molekylær formel | C8H4D10N2O4Pt |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | [SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexanediamine-N,N')[ethanedioato(2-)-O,O'] platinum-d10, (SP-4-2)-[(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediamine-kN,kN'][ethanedioato(2-)-kO1,kO2]platinum, (1R-trans)-1,2-Cyclohexanediamine Platinum Complex-d10, Dacplat-d10, Eloxatin-d10, Elplat-d10, Lipoxal-d10, Oxalatoplatinum-d10 |
| SMIL | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@]2([2H])[C@@]([2H])(C1([2H])[2H])[NH2][Pt]3(OC(=O)C(=O)O3)[NH2]2 |
| IUPAC navn | (1'R,6'R)-1',2',2',3',3',4',4',5',5',6'-decadeuteriospiro[1,3-dioxa-2λ^{4}-platinacyclopentane-2,8'-7λ^{4},9λ^{4}-diaza-8λ^{4}-platinabicyclo[4.3.0]nonane]-4,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 407.35 |
| Formel vægt | 407.1229 |