Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Oxaliplatin, 99 %
Artikelnummer. 15335058 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15335058 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 15335058 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 456131000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 61825-94-3 | C8H14N2O4Pt | 397.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxaliplatin
CAS 61825-94-3
Smeltepunkt >245.0°C
Tab ved tørring 0.5% max. (1 g, 105°C, 2 h)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Molekylær formel C8H14N2O4Pt
MDL nummer MFCD00866327
Mængde 100 mg
InChI nøgle ZROHGHOFXNOHSO-WHMNLBETNA-L
SMIL O=C1O[Pt]OC1=O.N[C@@H]1CCCC[C@H]1N
IUPAC navn (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diamine; 1,3-dioxa-2-platinacyclopentane-4,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 397.29
Formel vægt 397.29
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxaliplatin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.