Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Oxaliplatin
Beskrivelse
Oxaliplatin er et antitumormiddel med aktivitet mod tyktarmskræft. Det viser antitumoraktivitet i cellelinjer med erhvervet cisplatinresistens. Det bruges til at behandle kræft i spiserøret (spiserøret). Det bruges som adjuverende terapi til patienter, der er blevet opereret for at fjerne kræften. Det bruges til at behandle testikelkræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 mg |
| Oversigt | Hvid til råhvid |
| Indhold og opbevaring | -30 °C til -10 °C |
| CAS | 61825-94-3 |
| Molekylær formel | C8H14N2O4Pt |
| Formel vægt | 397.29 |
| Synonym | NSC 266046; |
| Opløselighed | Opløselig i vand med opvarmning og/eller sonikering |
| Produkttype | Oxaliplatin |
| Form | Krystallinsk fast stof |