Få mere at vide
Oxalsyre, TRC
Artikelnummer. 30004435
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004435 250 g
30006979 5 g
30004864 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004435 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO845120250G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-62-7
Molekylær formel C2 H2 O4
Molekylvægt (g/mol) 90.03
Synonym Oxalic Acid, Ethanedioic acid, Oxalic acid, Aktisal, Aquisal, DeerClean, NSC 132055, NSC 151956, NSC 62774, NSC 76990, Ultraplast Activate S 52
IUPAC navn Oxalsyre
SMIL OC(=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Formel vægt 89.9953
Procent renhed >95%
Mængde 250 g