Få mere at vide
Oxalsyre, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3757433 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10397190
Brand: Thermo Scientific 124280010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90.034 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Volumetrisk standardløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-62-7
Molekylær formel C2H2O4
Molekylvægt (g/mol) 90.034
MDL nummer MFCD00002573
InChI nøgle MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
IUPAC navn oxalsyre
SMIL C(=O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalic acid
Farve Farveløs
Lineær formel HO2CCO2H
Beilstein 02, 502
Merck Index 15, 7010
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water.
Koncentration 0.0998 to 0.1002N (20°C)
Formel vægt 90.04
Tæthed 0.9900g/mL
Mængde 1 L
Emballage Plastflaske
Fysisk form Væske
Specifik vægtfylde 0.99