Få mere at vide
Oxalsyre, 0,1 N standardopløsning
Artikelnummer. 10331374 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10331374 2.5 L Plastflaske 2.5 L
10397190 1 L Plastflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10331374 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124280025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00 DKK
    629.11 DKK / 2.5 L
    Spare 20.89 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90,034 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Volumetrisk standardløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-62-7
Molekylær formel C2H2O4
Molekylvægt (g/mol) 90.034
MDL nummer MFCD00002573
InChI nøgle MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
IUPAC navn oxalsyre
SMIL C(=O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalic acid
Farve Farveløs
Lineær formel HO2CCO2H
Beilstein 02, 502
Merck Index 15, 7010
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water.
Koncentration 0.0998 to 0.1002N (20°C)
Formel vægt 90.04
Tæthed 0.9900g/mL
Mængde 2.5 L
Emballage Plastflaske
Fysisk form Væske
Specifik vægtfylde 0.99