Få mere at vide
Oxalsyreopløsning, volumetrisk, 0,5 M (COOH)2 (1N), Solstice
Artikelnummer. 15674920
Skift visning
Mængde:
1 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15674920 1 L 1 L
15684920 6 x 1 L Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15674920 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 352951L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 DKK
    1045.00 DKK / 1 L
    Spare 135.00 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Volumetrisk, 0,5 M (COOH)2 (1N)
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144-62-7
Molekylær formel C2H2O4
Molekylvægt (g/mol) 90.034
InChI nøgle MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
IUPAC navn oxalsyre
SMIL C(=O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalic acid solution
Mængde 1 L
Lineær formel HOOCCOOH
MDL nummer MFCD00002573
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 90,03 g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid