Få mere at vide
Oxalic Acid Solution, Volumetric, 0.05M (COOH)2 (0.1N), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15613550 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
500mL; Poly bottle
Artikelnummer.
15613550 500mL; Poly bottle
1 options
Artikelnummer. 15613550 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 319201500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalic Acid Solution
Navn note Volumetric, 0.05M (COOH)2 (0.1N)
CAS 144-62-7
Kogepunkt ∼100°C
Farve Colorless
Molekylær formel C2H2O4
Lineær formel HOOCCOOH
MDL nummer MFCD00002573
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
Opløselighedsinformation Soluble in water
InChI nøgle MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)(C(=O)O)O
IUPAC navn oxalic acid
Molekylvægt (g/mol) 90.034
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
Formel vægt 90.03g/mol
Tæthed 0.99g/mL at 25°C
Mængde 500 mL
Lugt Odorless
Emballage Poly bottle
Fysisk form Liquid
Dampdensitet 4.4 (vs air)
Damptryk 0.01mmHg (20°C)