Få mere at vide
Oxalsyreopløsning, 0,5 M, Chem Lab™
Artikelnummer. 10446932
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10446932 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 10446932 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL05.1504.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00 DKK
    261.94 DKK / 1 L
    Spare 67.06 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Tæthed 1.02g/mL
Mængde 1 L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid 0.5 mol/l
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid