Få mere at vide
Oxalsyreløsning, 0,1 M, Solstice
Artikelnummer. 15684150
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15684150 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15684150 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 342871L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00 DKK
    1005.83 DKK / 1 L
    Spare 129.17 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Volumetrisk, 0,1 M (COOH)2 (0,2N)
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalic acid solution
CAS 144-62-7
Mængde 1 L
Molekylær formel C2H2O4
Lineær formel HOOCCOOH
MDL nummer MFCD00002573
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
InChI nøgle MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)(C(=O)O)O
IUPAC navn oxalsyre
Molekylvægt (g/mol) 90.034
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
Formel vægt 90,03 g/mol