missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oxalic Acid Solution 0.05M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| pH | 1 |
| Smeltepunkt | >160°C |
| Mængde | 1 Ampule |
| Emballage | Ampoule |
| Fysisk form | Liquid |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Oxalic acid 0.05M solution (0.5M Concentrate)
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?