Få mere at vide
Oxalsyre kaliumsaltdihydrat, TRC
Artikelnummer. 30428503
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30428503 5 g
1 options
Artikelnummer. 30428503 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8451255G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalic Acid Potassium Salt Dihydrate
CAS 6100-20-5
Molekylær formel C2 H2 O4 . C2 H O4 . K . 2 H2 O
Mængde 5 g
Synonym Ethanedioic Acid Potassium Salt Hydrate, Potassium Oxalate Dihydrate, Potassium Oxalate Dihydrate, Potassium Tetroxalate Dihydrate, Oxalic Acid Hemipotassium Salt
InChI formel InChI=1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
SMIL O.O.[K+].OC(=O)C(=O)O.OC(=O)C(=O)[O-]
IUPAC navn kalium; 2-hydroxy-2-oxoacetat; oxalsyre; dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 254.1907
Formel vægt 253.9676