Få mere at vide
Oxalsyre, kaliumsaltdihydrat, 99%, ekstra ren
Artikelnummer. 10609853 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10609853 1 kg Glasflaske 1kg
10153481 100 g Glasflaske 100g
10053853 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10609853 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 352110010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00 DKK
    1261.21 DKK / 1kg
    Spare 38.79 DKK
    2% Slukket
CAS: 6100-20-5 | C4H3KO8 | 218,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6100-20-5
Molekylær formel C4H3KO8
Molekylvægt (g/mol) 218.16
MDL nummer MFCD00150443,MFCD00150443
InChI nøgle GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
PubChem CID 131698588
IUPAC navn kalium;hydron;oxalat;dihydrat
SMIL [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalic acid, potassium salt dihydrate
Navn note 99%
Farve Hvid til beige
Tab ved tørring 12 % til 16 % (1 g, 105 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 kg
Merck Index 15, 7806
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i benzen, ethanol
Formel vægt 254.2
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystallinsk pulver eller fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid, potassium salt dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.