Få mere at vide
Oxalsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17900836
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17900836 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17900836 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0928.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Oxalsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalic Acid
CAS 144-62-7
Analyt- eller komponentnavne Oxalic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C2 H2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Oxalic Acid, Ethanedioic acid, Oxalic acid, Aktisal, Aquisal, DeerClean, NSC 132055, NSC 151956, NSC 62774, NSC 76990, Ultraplast Activate S 52, Oxaliplatin Related Compound A, Ascorbic Acid Impurity E, Sodium Ascorbate Impurity E
InChI formel InChI=1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
SMIL OC(=O)C(=O)O
IUPAC navn Oxalsyre
Molekylvægt (g/mol) 90.03
Mængde 500 mg
Formel vægt 89,9953 g/mol