missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oxalic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30415140
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415140 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415140 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO844980500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oxalic Acid Ethyl Ester
CAS 617-37-8
Molekylær formel C4H6O4
Mængde 500 mg
Synonym Ethanedioic Acid Monoethyl Ester, Oxalic Acid Ethyl Ester, Oxalic Acid Monoethyl Ester, Ethyl Hydrogen Oxalate, Monoethyl Oxalate
InChI formel InChI=1S/C4H6O4/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3,(H,5,6)
SMIL O=C(C(OCC)=O)O
Molekylvægt (g/mol) 118.09
Formel vægt 118.03
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.