missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oxalic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxalic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 617-37-8 |
| Molekylær formel | C4H6O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Ethanedioic Acid Monoethyl Ester, Oxalic Acid Ethyl Ester, Oxalic Acid Monoethyl Ester, Ethyl Hydrogen Oxalate, Monoethyl Oxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O4/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3,(H,5,6) |
| SMIL | O=C(C(OCC)=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.09 |
| Formel vægt | 118.03 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?