Få mere at vide
Oxalsyre Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30012751
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30012751 2.5 g 2.5g
30006306 25 g -
30011397 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012751 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8451332.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6153-56-6
Molekylær formel C22H24N2O9.2H2O
Molekylvægt (g/mol) 126.0654
Synonym Oxalic Acid Dihydrate, Ethanedioic Acid Dihydrate, Oxaliplatin Imp. A (EP) as Dihydrate, Ethanedioic acid hydrate (1:2)
IUPAC navn oxalsyre; dihydrat
SMIL O.O.OC(=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalic Acid Dihydrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Formel vægt 126.0164
Procent renhed >95%