Få mere at vide
Oxalsyre dihydrat, TraceSELECT™ ,≥ 99,9999 % (metalbasis), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15657510 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15657510 100 g Poly flaske 100g
1 options
Artikelnummer. 15657510 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 93722100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
TraceSELECT™ ,≥ 99,9999% (metalbasis)
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
  • ultra-rene syrer, baser og salte til smeltning og våd fordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyser
  • prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultraprodukter til ultrasporanalyse ved ppb og endda ppt-niveauer fremstilles ved underkogende destillation
  • syrer, baser og salte i TraceSELECT serier er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μ g/kg) sporområde
  • pakket i højkvalitetsbeholdere, der passer til hvert produkt
  • reagenserne produceres og aftappes under renrumsforhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalic acid dihydrate
pH 1 (126.1g/L at 25°C)
CAS 6153-56-6
Smeltepunkt 104°C to 106°C
Farve Farveløs
Mængde 100 g
Emballage Poly flaske
Fysisk form Krystallinsk
Molekylær formel C2H6O6
Lineær formel HO2CCO2H · 2H2O
MDL nummer MFCD00149102
Dampdensitet 4.4 (vs air)
FN nummer NONH for all modes of transport
Damptryk 0.01mmHg (20°C)
Beilstein 3679436
Synonym oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
InChI nøgle GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)(C(=O)O)O.O.O
IUPAC navn oxalsyre;dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 126.064
PubChem CID 61373
Formel vægt 126.07g/mol
Procent renhed ≥99.9999% (metals basis)
Grad TraceSELECT