Få mere at vide
Oxalic Acid dihydrate Suprapur™, 99.5%, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15813900
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15813900 100 g
1 options
Artikelnummer. 15813900 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1004890100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Tekniske data
pH 1.5 (10 g/L, H2O)
CAS 6153-56-6
Smeltepunkt 98 to 100°C
Kogepunkt 149 to 160°C (1013 hPa) (decomposition)
Tæthed 1.65 g/cm3 (at 20°C)
Mængde 100 g
Flammepunkt 157°C (Decomposition)
Emballage Plastic Bottle
Analyseprocentområde ≥ 99.5%
Molekylær formel C2H6O6
Damptryk 0.000312 hPa (25°C)
Synonym Ethanedioic acid
Opløselighedsinformation > 100 g/L
InChI nøgle GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.OC(=O)C(O)=O
IUPAC navn oxalic acid dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 126.06