missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oxalic Acid Dihydrate, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15890311
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15890311 100 g
15806570 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15890311 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8182420100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6153-56-6

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oxalic Acid Dihydrate
Smeltepunkt 98°C to 100°C
Kogepunkt 149°C to 160°C/1013 hPa (decomposition)
Tæthed 1.65 g/cm3 at 20°C
Mængde 100 g
Molekylær formel (COOH)2 · 2 H2O
MDL nummer MFCD00149102
Synonym Oxalic acid dihydrate, Ethanedioic acid, Oxalic acid dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 126.07
Grad Ungraded
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.