Få mere at vide
Oxalic Acid Dihydrate, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11467822 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11467822 500 g
1 options
Artikelnummer. 11467822 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215255290
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 6153-56-6
Molekylær formel C2H6O6
InChI nøgle GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
PubChem CID 61373
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalic acid 2-hydrate
Navn note Til ACS-analyse
Farve Hvid
Mængde 500 g
Fysisk form Krystallinsk
SMIL C(=O)(C(=O)O)O.O.O
IUPAC navn oxalsyre;dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 126.064
Formel vægt 126.07
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.