Få mere at vide
Oxalsyre Dihydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 30051085
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30051085 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30051085 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0928.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Oxalsyre Dihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalic Acid Dihydrate
CAS 6153-56-6
Analyt- eller komponentnavne Oxalic Acid Dihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H24 N2 O9 . 2 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Oxaliplatin Imp. A (EP), Oxaliplatin USP Related Compound A, Oxaliplatin USP RC A, Oxalic Acid Dihydrate, Ethanedioic Acid Dihydrate, Oxaliplatin Imp. A (EP) as Dihydrate, Ethanedioic acid hydrate (1:2), Oxaliplatin Related Compound A as Dihydrate, Ascorbic Acid Impurity E as Dihydrate, Oxaliplatin Impurity A as Dihydrate
SMIL O.O.OC(=O)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 496.46
Mængde 500 mg
Formel vægt 496,4645 g/mol