Få mere at vide
Oxalsyre dihydrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30462226
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462226 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462226 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0928.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalic Acid Dihydrate
CAS 6153-56-6
Analyt- eller komponentnavne Oxalic Acid Dihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H24 N2 O9 . 2 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Oxaliplatin Imp. A (EP), Oxaliplatin USP Related Compound A, Oxaliplatin USP RC A, Oxalic Acid Dihydrate, Ethanedioic Acid Dihydrate, Oxaliplatin Imp. A (EP) as Dihydrate, Ethanedioic acid hydrate (1:2), Oxaliplatin Related Compound A as Dihydrate, Ascorbic Acid Impurity E as Dihydrate, Oxaliplatin Impurity A as Dihydrate
Løsningstype Fedt
SMIL O.O.OC(=O)C(=O)O
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 496.46
Mængde 10 mg
Formel vægt 496,4645 g/mol